[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H57413.MD
H57413.ME
H57413.MDEA
49.6
EUR
H57413.MD
H57413.ME
[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol 95%
[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol
Purity: 95%
CAS No.: 22633-44-9
Molecular Formula: C5H9BrO2
Formula Weight: 181.03
Flash Point: 100°(212°F)
Boiling Point: 242°
MDL No.: MFCD09800598
Formel:
C₅H₉BrO₂ Siedepunkt: 242 °C Dichte: 1,598 Flammpunkt: 100 °C (212 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800598 CAS-Nummer: 22633-44-9 |