2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H57579.MD H57579.ME
H57579.MDEA 274 EUR
H57579.MD H57579.ME
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane
Purity: 95% CAS No.: 220290-68-6 Molecular Formula: C6H11NO Formula Weight: 113.16 Flash Point: 63°(145°F) Boiling Point: 187° MDL No.: MFCD14586455
Formel: C₆H₁₁NO
Siedepunkt: 187 °C
Dichte: 1,08
Flammpunkt: 63 °C (145 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14586455
CAS-Nummer: 220290-68-6