1-Benzyl-5-bromoindole 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H57676.03
H57676.06
H57676.03EA
77.1
EUR
H57676.03
H57676.06
1-Benzyl-5-bromoindole 97%
1-Benzyl-5-bromoindole
Purity: 97%
CAS No.: 10075-51-1
Molecular Formula: C15H12BrN
Formula Weight: 286.17
MDL No.: MFCD04337704
Formel:
C₁₅H₁₂BrN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04337704 CAS-Nummer: 10075-51-1 |