Bis[2-(di-t-butylphosphino)ethyl]amine 10% (w/w) in THF
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H60493.03 H60493.06 H60493.14
H60493.03EA 47.1 EUR
H60493.03 H60493.06 H60493.14
Bis[2-(di-t-butylphosphino)ethyl]amine 10% (w/w) in THF
Bis[2-(di-t-butylphosphino)ethyl]amine
  • Refractive Index: 1.4180
  • Odour: Unpleasant
CAS No.: 944710-34-3 Molecular Formula: C20H45NP2 Formula Weight: 361.53 Refractive Index: 1.4180 Odour: Unpleasant UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD17014018
Formel: C₂₀H₄₅NP₂
Dichte: 0,911
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17014018
CAS-Nummer: 944710-34-3
UN: 1993
ADR: 3,II