(R,R)-(-)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (1R,2R)-1-(Diphenylphosphino)-1-phenylpropan-2-amine
H60639.MD H60639.03
H60639.MDEA 124 EUR
H60639.MD H60639.03
(R,R)-(-)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine ≥97%
(R,R)-(-)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine
Purity: 97+% CAS No.: 799297-44-2 Molecular Formula: C21H22NP Formula Weight: 319.38 Melting Point: 105-109° Optical Rotation: -140° (c=0.5 in chloroform) UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD17018768
Formel: C₂₁H₂₂NP
Molecular Weight: 319,388 g/mol
Schmelzpunkt: 105…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17018768
CAS-Nummer: 799297-44-2
ADR: 8,III