Aluminiumoxid aktiviert, basisch HPLC Flash-Qualität

Lieferant: Thermo Scientific

45949.A1EA 185 EUR
45949.A1 45949.30
Aluminiumoxid aktiviert, basisch HPLC Flash-Qualität
Aluminiumoxid aktiv basisch
Formel: Al₂O₃
Molecular Weight: 101,96 g/mol
Siedepunkt: 2980 °C
Schmelzpunkt: 2045 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR