4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H61770.03
H61770.06
H61770.03EA
176
EUR
H61770.03
H61770.06
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine 98%
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 213265-83-9
Molecular Formula: C4HCl2FN2
Formula Weight: 166.97
Flash Point: 91°(196°F)
Physical Form: Liquid
Boiling Point: 50-60°/14mm
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD08056331
Formel:
C₄HCl₂FN₂ Siedepunkt: 50…60 °C (14 mmHg) Flammpunkt: 91 °C (196 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056331 CAS-Nummer: 213265-83-9 ADR: 8,III |