4-Amino-2,6-dimethylpyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,6-Dimethylpyridin-4-amine
H61970.03 H61970.06
H61970.03EA 108 EUR
H61970.03 H61970.06
4-Amino-2,6-dimethylpyridin 98%
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 3512-80-9 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Physical Form: Solid UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00130078
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00130078
CAS-Nummer: 3512-80-9
EINECS: 225-515-1
ADR: 6.1,III