H-ORN(Z)-OH 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Nδ-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine
H62435.03
H62435.06
H62435.14
H62435.03EA
31.1
EUR
H62435.03
H62435.06
H62435.14
H-ORN(Z)-OH 98%
H-ORN(Z)-OH
Purity: 98%
CAS No.: 3304-51-6
Molecular Formula: C13H18N2O4
Formula Weight: 266.29
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00038200
Formel:
C₁₃H₁₈N₂O₄ Molecular Weight: 266,297 g/mol Schmelzpunkt: 248…252 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00037220 CAS-Nummer: 3304-51-6 EINECS: 221-980-8 |