trans-4-Cyanocyclohexylamine hydrochloride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (1r,4r)-4-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride, trans-4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
H62522.MD H62522.03
H62522.MDEA 161 EUR
H62522.MD H62522.03
trans-4-Cyanocyclohexylamine hydrochloride 97%
trans-4-Cyanocyclohexylamine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 873537-33-8 Molecular Formula: C7H12N2.HCl Formula Weight: 160.64 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD21643021
Formel: C₇H₁₂N₂·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21643021
CAS-Nummer: 873537-33-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III