3-Fluoro-4-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine
H62530.MD H62530.03
H62530.MDEA 115 EUR
H62530.MD H62530.03
3-Fluoro-4-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
3-Fluoro-4-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 1073354-74-1 Molecular Formula: C17H25BFNO3 Formula Weight: 321.19 Physical Form: Solid Melting Point: 35-40° MDL No.: MFCD09027076
Formel: C₁₇H₂₅BFNO₃
Schmelzpunkt: 35…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09027076
CAS-Nummer: 1073354-74-1