Methyl-5-oxo-L-prolinat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl (S)-(+)-2-oxopyrrolidine-5-carboxylate, H-Pyr-OMe
H62543.06
H62543.14
H62543.06EA
31.8
EUR
H62543.06
H62543.14
Methyl-5-oxo-L-prolinat 97%
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 4931-66-2
Molecular Formula: C6H9NO3
Formula Weight: 143.14
Flash Point: 113°(235°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.226
Refractive Index: 1.4860
Appearance: Pale yellow
Boiling Point: 90°/0.3mm
Optical Rotation: +10°(c=1 in ethanol)
MDL No.: MFCD00080931
Formel:
C₆H₉NO₃ Molecular Weight: 143,14 g/mol Siedepunkt: 90 °C (0,3 mmHg) Dichte: 1,226 Flammpunkt: 113 °C (235 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00080931 CAS-Nummer: 4931-66-2 EINECS: 225-567-3 |