Sodium hexabromoplatinate(IV) hexahydrate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
88966.03 88966.06
88966.03EA 148 EUR
88966.03 88966.06
Sodium hexabromoplatinate(IV) hexahydrate
Sodium hexabromoplatinate(IV) hexahydrate
CAS No.: 39277-13-9 Molecular Formula: Na2PtBr6.6H2O Formula Weight: 828.49 (720.49anhy) Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00014237
Formel: Br₆Na₂Pt
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014237
CAS-Nummer: 39277-13-9
EINECS: 254-398-8