(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: H-Ala-NH2.HCl, (S)-2-Aminopropionamide Hydrochloride, L-Alanamine Hydrochloride, H-Ala-NH₂·HCl, L-Alaninamide hydrochloride
H63019.06 H63019.14 H63019.22
H63019.06EA 53 EUR
H63019.06 H63019.14 H63019.22
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride 95%
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 33208-99-0 Molecular Formula: C3H8N2O.HCl Formula Weight: 124.57 Physical Form: Solid Melting Point: 212-217° dec Optical Rotation: +11°(c=1 in methanol) MDL No.: MFCD00066145
Formel: C₃H₉ClN₂O
Molecular Weight: 124,57 g/mol
Schmelzpunkt: 212…217 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066145
CAS-Nummer: 33208-99-0