2-(Brommethyl)-4-fluorbenzonitril 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromomethyl-4-fluorobenzonitrile
H63110.06 H63110.14
H63110.06EA 119 EUR
H63110.06 H63110.14
2-(Brommethyl)-4-fluorbenzonitril 98%
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
Purity: 98% CAS No.: 421552-12-7 Molecular Formula: C8H5BrFN Formula Weight: 214.04 Physical Form: Solid UN No.: UN2923 MDL No.: MFCD08059542
Formel: C₈H₅BrFN
Molecular Weight: 214.04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08059542
CAS-Nummer: 421552-12-7
ADR: 8 III