DL-Homoserin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: H-DL-Hser-OH, (±)-2-Amino-4-hydroxybuttersäure, (±)-Homoserin
H63118.03 H63118.06
H63118.03EA 72.4 EUR
H63118.03 H63118.06
DL-Homoserin 98%
DL-Homoserin
Purity: 98% CAS No.: 1927-25-9 Molecular Formula: C4H9NO3 Formula Weight: 119.12 Physical Form: Solid Melting Point: 188-189° Beilstein Reference: 1721682 MDL No.: MFCD00002618
Formel: C₄H₉NO₃
Molecular Weight: 119,12 g/mol
Schmelzpunkt: 188…189 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002618
CAS-Nummer: 1927-25-9
EINECS: 217-661-8
Merck Index: 14,4739