2-Brombenzothiazol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H63286.03 H63286.06 H63286.14
H63286.03EA 47.6 EUR
H63286.03 H63286.06 H63286.14
2-Brombenzothiazol 99%
2-Bromobenzothiazole
Purity: 99% CAS No.: 2516-40-7 Molecular Formula: C7H4BrNS Formula Weight: 214.08 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Crystalline solid Appearance: Pale yellow Melting Point: 39-43° MDL No.: MFCD02681887
Formel: C₇H₄BrNS
Schmelzpunkt: 39…43 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02681887
CAS-Nummer: 2516-40-7