5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-carbonsäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H63711.03
H63711.06
H63711.03EA
94.7
EUR
H63711.03
H63711.06
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-carbonsäure 96%
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Purity: 96%
CAS No.: 253870-02-9
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD06202342
Formel:
C8H9NO3 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06202342 CAS-Nummer: 253870-02-9 |