p-Toluolsulfonsäure Monohydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Toluol-4-sulfonsäure Monohydrat, 4-Methylbenzolsulfonsäure Monohydrat
A14119.0B A14119.0I A14119.30
A14119.0BEA 59.6 EUR
A14119.0B A14119.0I A14119.30
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat ≥98%
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat
Formel: C₇H₈O₃S·1H₂O
Molecular Weight: 190,22 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 103…106 °C (wasserfrei)
Dichte: 1,24
Flammpunkt: 150 °C (302 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142137
CAS-Nummer: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9533