1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H63845.MD H63845.03 H63845.06
H63845.MDEA 49.4 EUR
H63845.MD H63845.03 H63845.06
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea 97%
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Purity: 97% CAS No.: 32897-26-0 Molecular Formula: C8H19N3O Formula Weight: 173.26 Beilstein Reference: 4961600 MDL No.: MFCD00027752
Formel: C₈H₁₉N₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00027752
CAS-Nummer: 32897-26-0