2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
H63848.03 H63848.06
H63848.03EA 116 EUR
H63848.03 H63848.06
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 96%
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine
Purity: 96% CAS No.: 100366-75-4 Molecular Formula: C6H3F3IN Formula Weight: 272.99 MDL No.: MFCD08741351
Formel: C₆H₃F₃IN
Molecular Weight: 272.99 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08741351
CAS-Nummer: 100366-75-4