2-Brom-5-formylpyridin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carbaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
H63867.03 H63867.06 H63867.14
H63867.03EA 37.3 EUR
H63867.03 H63867.06 H63867.14
2-Brom-5-formylpyridin 95%
2-Brom-5-formylpyridin
Purity: 95% CAS No.: 149806-06-4 Molecular Formula: C6H4BrNO Formula Weight: 186.01 Physical Form: Solid Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Pale yellow Melting Point: 104-110° dec MDL No.: MFCD04115419
Formel: C₆H₄BrNO
Molecular Weight: 186,01 g/mol
Schmelzpunkt: 104…110 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115419
CAS-Nummer: 149806-06-4