2-bromo-5-methylthiazole 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-5-methylthiazole
H63951.03
H63951.06
H63951.03EA
33.2
EUR
H63951.03
H63951.06
2-bromo-5-methylthiazole 98%
2-bromo-5-methylthiazole
Purity: 98%
CAS No.: 41731-23-1
Molecular Formula: C4H4BrNS
Formula Weight: 178.05
MDL No.: MFCD08460610
Formel:
C₄H₄BrNS Molecular Weight: 178,047 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08460610 CAS-Nummer: 41731-23-1 |