2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
H64051.03
H64051.06
H64051.03EA
54
EUR
H64051.03
H64051.06
2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene 98%
2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 39974-35-1
Molecular Formula: C7H3ClF3NO2
Formula Weight: 225.55
Flash Point:
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₂ Molecular Weight: 225.551 g/mol Schmelzpunkt: 25…30 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14525509 CAS-Nummer: 39974-35-1 EINECS: 254-724-9 |