6-(Trifluormethyl)nicotinaldehyd 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
H64054.03 H64054.06
H64054.03EA 92.1 EUR
H64054.03 H64054.06
6-(Trifluormethyl)nicotinaldehyd 95%
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 386704-12-7 Molecular Formula: C7H4F3NO Formula Weight: 175.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 93°(199°F) Physical Form: Solid Sensitivity: Air Sensitive Melting Point: 52-56° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD01862647
Formel: C₇H₄F₃NO
Molecular Weight: 175,11 g/mol
Schmelzpunkt: 52…56 °C
Flammpunkt: 93 °C (199 °F)
MDL: MFCD01862647
CAS-Nummer: 386704-12-7
ADR: 6.1,III