2,5-Dichlorpyrimidin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H64066.06 H64066.14 H64066.22
H64066.06EA 46.5 EUR
H64066.06 H64066.14 H64066.22
2,5-Dichlorpyrimidin 95%
2,5-Dichloropyrimidine
Purity: 95% CAS No.: 22536-67-0 Molecular Formula: C4H2Cl2N2 Formula Weight: 148.97 Flash Point: 107°(225°F) Physical Form: Powder Appearance: Off-white Melting Point: 48-55° Beilstein Reference: 110912 UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00673131
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Molecular Weight: 148.97 g/mol
Schmelzpunkt: 48…55 °C
Flammpunkt: 107 °C (225 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673131
CAS-Nummer: 22536-67-0
ADR: 9 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable