2-Brom-4'-(trifluormethoxy)acetophenon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone, 4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
H64105.03
H64105.06
H64105.03EA
75
EUR
H64105.03
H64105.06
2-Brom-4'-(trifluormethoxy)acetophenon 97%
2-Brom-4'-(trifluormethoxy)acetophenon
Purity: 97%
CAS No.: 103962-10-3
Molecular Formula: C9H6BrF3O2
Formula Weight: 283.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₉H₆BrF₃O₂ Molecular Weight: 283,04 g/mol Schmelzpunkt: 48…55 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL:
MFCD00052333 CAS-Nummer: 103962-10-3 |