5-(Trifluormethyl)anthranilsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H64141.MD H64141.03
H64141.MDEA 108 EUR
H64141.MD H64141.03
5-(Trifluormethyl)anthranilsäure 95%
5-(Trifluormethyl)anthranilsäure
Purity: 95% CAS No.: 83265-53-6 Molecular Formula: C8H6F3NO2 Formula Weight: 205.14 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Solid Melting Point: 141-146° dec. MDL No.: MFCD01569537
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Molecular Weight: 205.14 g/mol
Schmelzpunkt: 141…146 °C (Zers.)
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01569537
CAS-Nummer: 83265-53-6