3-Carboxyphenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
H64195.06
H64195.14
H64195.06EA
63.4
EUR
H64195.06
H64195.14
3-Carboxyphenylboronsäurepinakolester 97%
3-Carboxyphenylboronsäurepinakolester
Purity: 97%
CAS No.: 269409-73-6
Molecular Formula: C13H17BO4
Formula Weight: 248.09
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 206-210° dec.
MDL No.: MFCD03411930
Formel:
C₁₃H₁₇BO₄ Molecular Weight: 248,083 g/mol Schmelzpunkt: 206…210 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03411930 CAS-Nummer: 269409-73-6 |