3-Amino-2-brom-6-methylpyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H64301.06EA
301
EUR
H64301.06
H64301.03
3-Amino-2-brom-6-methylpyridin 98%
3-Amino-2-bromo-6-methylpyridine
Formel:
C₆H₇BrN₂ Molecular Weight: 187,04 g/mol |
MDL:
MFCD03095078 CAS-Nummer: 126325-53-9 ADR: 6.1,III |