2-Brom-5-chlorpyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H64367.14
H64367.22
H64367.14EA
66.2
EUR
H64367.14
H64367.22
2-Brom-5-chlorpyridin 98%
2-Bromo-5-chloropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 40473-01-6
Molecular Formula: C5H3BrClN
Formula Weight: 192.44
Physical Form: Solid
Melting Point: 65-69° lit.
Boiling Point: 128°/16mm
Beilstein Reference: 109098
MDL No.: MFCD00234006
Formel:
C₅H₃BrClN Molecular Weight: 192.44 g/mol Siedepunkt: 128 °C (16 mmHg) Schmelzpunkt: 65…69 °C (Lit.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234006 CAS-Nummer: 40473-01-6 |