3-Bromcarbazol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-9H-carbazole
H64437.14 H64437.06
H64437.14EA 415 EUR
H64437.14 H64437.06
3-Bromcarbazol 98%
3-Bromocarbazole
Purity: 98% CAS No.: 1592-95-6 Molecular Formula: C12H8BrN Formula Weight: 246.11 Physical Form: Solid Appearance: White Melting Point: 195-199° Boiling Point: 160°/6mm Beilstein Reference: 142195 MDL No.: MFCD00222621
Formel: C₁₂H₈BrN
Molecular Weight: 246,11 g/mol
Siedepunkt: 160 °C (6 mmHg)
Schmelzpunkt: 195…199 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00222621
CAS-Nummer: 1592-95-6