2-Isopropoxy-5-pyridinboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H64461.MD
H64461.06
H64461.MDEA
47
EUR
H64461.MD
H64461.06
2-Isopropoxy-5-pyridinboronsäure 97%
2-Isopropoxy-5-pyridinboronsäure
Purity: 97%
CAS No.: 870521-30-5
Molecular Formula: C8H12BNO3
Formula Weight: 181.00
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD07368870
Formel:
C₈H₁₂BNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368870 CAS-Nummer: 870521-30-5 |