5-(Trifluoromethyl)picolinonitrile 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H64486.03 H64486.06
H64486.03EA 34.7 EUR
H64486.03 H64486.06
5-(Trifluoromethyl)picolinonitrile 98%
5-(Trifluoromethyl)picolinonitrile
Purity: 98% CAS No.: 95727-86-9 Molecular Formula: C7H3F3N2 Formula Weight: 172.11 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 13339826 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD01001119
Formel: C₇H₃F₃N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01001119
CAS-Nummer: 95727-86-9
ADR: 6.1,III