6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-6-ol
H64512.MD H64512.03
H64512.MDEA 160 EUR
H64512.MD H64512.03
6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Purity: 97% CAS No.: 14446-24-3 Molecular Formula: C9H11NO Formula Weight: 149.19 Physical Form: Solid Melting Point: 192-193° Beilstein Reference: 127578 MDL No.: MFCD01717047
Formel: C₉H₁₁NO
Molecular Weight: 149.193 g/mol
Schmelzpunkt: 192…193 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01717047
CAS-Nummer: 14446-24-3