2-Brom-6-chlorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H64605.03
H64605.06
H64605.03EA
105
EUR
H64605.03
H64605.06
2-Brom-6-chlorbenzaldehyd 98%
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 64622-16-8
Molecular Formula: C7H4BrClO
Formula Weight: 219.46
Physical Form: Solid
Melting Point: 81-86°
Beilstein Reference: 2613087
MDL No.: MFCD00266792
Formel:
C₇H₄BrClO Molecular Weight: 219,46 g/mol Schmelzpunkt: 81…86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00266792 CAS-Nummer: 64622-16-8 |