5-Brom-2-iodbenzoesäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H64643.06 H64643.14
H64643.06EA 46.8 EUR
H64643.06 H64643.14
5-Brom-2-iodbenzoesäure 97%
5-Brom-2-iodbenzoesäure
Purity: 97% CAS No.: 21740-00-1 Molecular Formula: C7H4BrIO2 Formula Weight: 326.92 Physical Form: Solid Sensitivity: Light Sensitive Melting Point: 158-163° Beilstein Reference: 3247380 MDL No.: MFCD00079717
Formel: C₇H₄BrIO₂
Schmelzpunkt: 158…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079717
CAS-Nummer: 21740-00-1