4-Brom-1H-pyrazol 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H64673.14
H64673.36
H64673.14EA
58
EUR
H64673.14
H64673.36
4-Brom-1H-pyrazol 98+%
4-Bromo-1H-pyrazole
Purity: 98+%
CAS No.: 2075-45-8
Molecular Formula: C3H3BrN2
Formula Weight: 146.97
Physical Form: Solid
Melting Point: 93-96° lit.
Boiling Point: 250-260° lit.
Beilstein Reference: 106510
MDL No.: MFCD00075602
Formel:
C₃H₃BrN₂ Molecular Weight: 146.97 g/mol Siedepunkt: 250…260 °C (Lit.) Schmelzpunkt: 93…96 °C (Lit.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075602 CAS-Nummer: 2075-45-8 |