2-Amino-4-chlor-3-nitropyridin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H64678.03EA 99.1 EUR
H64678.03 H64678.06 H64678.MD
2-Amino-4-chlor-3-nitropyridin 95%
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₄ClN₃O₂
Molecular Weight: 173,56 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116097
CAS-Nummer: 6980-08-1