Methyl-4-chloracetoacetat 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 4-chloro-3-oxobutanoate
H64709.14 H64709.22
H64709.14EA 57.3 EUR
H64709.14 H64709.22
Methyl-4-chloracetoacetat 97+%
Methyl-4-chloracetoacetat
Purity: 97+% CAS No.: 32807-28-6 Molecular Formula: C5H7ClO3 Formula Weight: 150.56 Flash Point: 102°(216°F) Physical Form: Liquid Density: 1.305 Refractive Index: 1.4560 Appearance: Colourless Boiling Point: 85°/4mm Beilstein Reference: 1759939 UN No.: UN2922 MDL No.: MFCD00000938
Formel: C₅H₇ClO₃
Molecular Weight: 150,56 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (4 mmHg)
Dichte: 1,305
Flammpunkt: 102 °C (216 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000938
CAS-Nummer: 32807-28-6
EINECS: 251-230-5
ADR: 8,III