3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H64748.03 H64748.06
H64748.03EA 84 EUR
H64748.03 H64748.06
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 1031929-01-7 Molecular Formula: C6H2BrF4N Formula Weight: 243.99 Flash Point: 30°(86°F) Physical Form: Liquid Density: 1.774 Refractive Index: 1.4600 UN No.: UN1992 MDL No.: MFCD08061304
Formel: C₆H₂BrF₄N
Molecular Weight: 243.987 g/mol
Dichte: 1.774
Flammpunkt: 30 °C (86 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08061304
CAS-Nummer: 1031929-01-7
ADR: 3 III