Methyl-5-brom-6-chlornicotinat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H64754.14EA
373
EUR
H64754.14
H64754.03
H64754.06
Methyl-5-brom-6-chlornicotinat 98%
Methyl-5-brom-6-chlornicotinat
Formel:
C₇H₅BrClNO₂ Molecular Weight: 250,48 g/mol Schmelzpunkt: 76…79 °C |
MDL:
MFCD03844855 CAS-Nummer: 78686-77-8 |