2-Chlor-5-methylpyrimidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H64773.06 H64773.14
H64773.06EA 110 EUR
H64773.06 H64773.14
2-Chlor-5-methylpyrimidin 97%
2-Chloro-5-methylpyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 22536-61-4 Molecular Formula: C5H5ClN2 Formula Weight: 128.56 Physical Form: Solid Melting Point: 89-92° Beilstein Reference: 108732 MDL No.: MFCD09260903
Formel: C₅H₅ClN₂
Schmelzpunkt: 89…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09260903
CAS-Nummer: 22536-61-4