Methyl-5-brom-2-chlornicotinat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 5-bromo-2-chloronicotinate
H64791.14
H64791.22
H64791.14EA
104
EUR
H64791.14
H64791.22
Methyl-5-brom-2-chlornicotinat 98%
Methyl-5-brom-2-chlornicotinat
Purity: 98%
CAS No.: 78686-79-0
Molecular Formula: C7H5BrClNO2
Formula Weight: 250.48
Flash Point:
Formel:
C₇H₅BrClNO₂ Molecular Weight: 250,48 g/mol Schmelzpunkt: 48…53 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03844848 CAS-Nummer: 78686-79-0 |