Methyl-2-chlornicotinat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-chloronicotinate, Methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
H64798.06
H64798.14
H64798.22
H64798.06EA
36.6
EUR
H64798.06
H64798.14
H64798.22
Methyl-2-chlornicotinat 98%
Methyl-2-chlornicotinat
Purity: 98%
CAS No.: 40134-18-7
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Flash Point:
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Siedepunkt: 150 °C (1 mmHg) Dichte: 1,314 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01318629 CAS-Nummer: 40134-18-7 EINECS: 254-805-9 |