4-Nitroanthranilsäure 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-4-nitrobenzoic acid
H64831.14
H64831.22
H64831.14EA
55.9
EUR
H64831.14
H64831.22
4-Nitroanthranilsäure 97+%
4-Nitroanthranilsäure
Purity: 97+%
CAS No.: 619-17-0
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.13
Physical Form: Solid
Melting Point: 257° lit.
Beilstein Reference: 785071
MDL No.: MFCD00007262
Formel:
C₇H₆N₂O₄ Molecular Weight: 182,14 g/mol Schmelzpunkt: 257 °C (Lit.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007262 CAS-Nummer: 619-17-0 EINECS: 210-583-5 |