4-Bromresorcin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromresorcinol
H66087.06 H66087.14
H66087.06EA 89.5 EUR
H66087.06 H66087.14
4-Bromresorcin 98%
4-Bromresorcin
Purity: 98% CAS No.: 6626-15-9 Molecular Formula: C6H5BrO2 Formula Weight: 189.01 Physical Form: Powder Appearance: Pink Odour: Odourless Melting Point: 97-100° Boiling Point: 150°/12mm Beilstein Reference: 1861280 MDL No.: MFCD00002272
Formel: C₆H₅BrO₂
Molecular Weight: 189,01 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 97…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002272
CAS-Nummer: 6626-15-9
EINECS: 229-586-8