2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Nitrapyrin
H66418.03
H66418.06
H66418.03EA
43
EUR
H66418.03
H66418.06
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine 98%
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 1929-82-4
Molecular Formula: C6H3Cl4N
Formula Weight: 230.90
Flash Point: 100°(212°F)
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 60-65°
Beilstein Reference: 1618997
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00072500
Formel:
C₆H₃Cl₄N Molecular Weight: 230,897 g/mol Schmelzpunkt: 60…65 °C Flammpunkt: 100 °C (212 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00072500 CAS-Nummer: 1929-82-4 EINECS: 217-682-2 ADR: 9,III |