Propylphosphonsäurecycloanhydrid ≥50% (w/w) in Acetonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
H66967.18 H66967.30
H66967.18EA 62.2 EUR
H66967.18 H66967.30
Propylphosphonsäurecycloanhydrid ≥50% (w/w) in Acetonitril
Propylphosphonsäurecycloanhydrid
CAS No.: 68957-94-8 Molecular Formula: C9H21O6P3 Formula Weight: 318.19 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to brown Beilstein Reference: 5079255 UN No.: UN2924 MDL No.: MFCD00006583
Formel: C₉H₂₁O₆P₃
Molecular Weight: 318,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006583
CAS-Nummer: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN: 2924
ADR: 3,II