TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid) 98% für die Molekularbiologie
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
TCEP HCl
J60316.06
J60316.09
J60316.3S
J60316.06EA
171
EUR
J60316.06
J60316.09
J60316.3S
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid) 98% für die Molekularbiologie
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid)
Applications: For reducing disulfide bonds in peptides and proteins.
Applications: For reducing disulfide bonds in peptides and proteins.
Formel:
C₉H₁₆ClO₆P Molecular Weight: 286,65 g/mol Schmelzpunkt: 177…178 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00145469 CAS-Nummer: 51805-45-9 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,9085 |